Merck
745359
Sigma-Aldrich
2-[(Dicyclohexylphosphino)methyl]-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolium iodide
≥95% (elemental analysis)
Synonim(y):
1,3-Bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-2-[(dicyclohexylphosphino)methyl]-4,5-dimethyl-1H-imidazolium iodide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H64IN2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
754.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95% (elemental analysis)
Formularz
powder
skład
carbon content, 63.1-70.5 wt. %
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
251-259 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[I-].CC(C)c1cccc(C(C)C)c1-n2c(C)c(C)[n+](c2CP(C3CCCCC3)C4CCCCC4)-c5c(cccc5C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C42H64N2P.HI/c1-28(2)36-23-17-24-37(29(3)4)41(36)43-32(9)33(10)44(42-38(30(5)6)25-18-26-39(42)31(7)8)40(43)27-45(34-19-13-11-14-20-34)35-21-15-12-16-22-35;/h17-18,23-26,28-31,34-35H,11-16,19-22,27H2,1-10H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
VWLUMWYDUCQDBT-UHFFFAOYSA-M
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recyclable catalysts for palladium-catalyzed aminations of aryl halides.
Dumrath, A., et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 17, 9599-9604 (2011)