Merck
744980
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-2-methylbenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
α-Azido-o-xylene solution, o-Methylbenzyl azide solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.18
Beilstein:
4860454
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (HPLC)
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
stężenie
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
zanieczyszczenia
≤2.0% water
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccccc1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H9N3/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-10-11-9/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
TWZXVFYNRLIXRY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meina Liu et al.
Organic letters, 13(5), 1102-1105 (2011-02-12)
A structurally well-defined copper(I) isonitrile complex is shown to be an efficient, heterogeneous catalyst for the Huisgen azide-alkyne 1,3-dipolar cycloaddition under mild conditions in water. Notably, this catalyst can also be utilized in a three-component reaction of halides, sodium azide
Atif Sarwar et al.
PloS one, 10(4), e0123084-e0123084 (2015-05-01)
Recently, the attention of researchers has been drawn toward the synthesis of chitosan derivatives and their nanoparticles with enhanced antimicrobial activities. In this study, chitosan derivatives with different azides and alkyne groups were synthesized using click chemistry, and these were