Merck
744891
Sigma-Aldrich
Disodium ethyl/butyl phosphonate Silica
≥45 μm particle size (95%)
Synonim(y):
PhosphonicS PO1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
zakres etykietowania
0.7-1.3 mmol/g loading
wielkość cząstki
≥45 μm (95%)
Opis ogólny
Disodium ethyl/butyl phosphonate Silica to krzemionka funkcjonalizowana fosfonianem alkilu ze zdolnością pochłaniania metali.
Zastosowanie
Silica Supported Metal Scavenger:
Mg(II), Al(III), Ca(II), VO(II), Cr(III), Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Sr(II), Ag(I), Cd(II), Sn(II), Sn(IV), La(III), Ce(III), Ce(IV), Hg(II), Pb(II), UO2(II)
Komentarz do analizy
sodium: detected
Informacje prawne
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)