gęstość pary
2.26 (21 °C, vs air)
ciśnienie pary
1779 mmHg ( 21 °C)
Próba
≥99.98%
Postać
gas
tw
−10 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
gęstość
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=S=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
Klucz InChI
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- In the palladium catalyzed aminosulfonylation reaction.
- To prepare 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane [DABCO. (SO2)2] or DABSO, which is used as a reagent to synthesize N-aminosulfonamides via aminosulfonylation process using palladium catalyst.
- To synthesize polysulfobetaine (PSB/SO2) copolymer.
Opakowanie
Inne uwagi
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1