Merck
11496
Supelco
PTFE Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix Chromosil 330 support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty, middle 6 ft packed
Wybierz wielkość
1 EA
1220,00 zł
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32110502
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty, middle 6 ft packed
Matryca
Chromosil 330 support
grupa aktywna macierzy
none phase
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for analyte group sulfur compounds
for use with General Configuration
Opis ogólny
For low temperature applications, a PTFE column offers the flexibility of metal with inertness approaching that of glass. This column is of a general configuration, and can be carefully bent to fit most instruments.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)