Merck
696714
Sigma-Aldrich
(-)-2-Methyl-d3-isoborneol
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11D3H17O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.29
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
mp
162-163 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m0/s1/i4D3
Klucz InChI
LFYXNXGVLGKVCJ-IGIUVFIDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)