Przejdź do zawartości
75831
Santalol, α- and β-isomers
analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.35
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥80% (sum of isomers)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
bp
101-103 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC\C(=C\CC[C@]1([C@@H]2C[C@@H](CC2)C1=C)C)\C
InChI
1S/C15H24O/c1-11(10-16)5-4-8-15(3)12(2)13-6-7-14(15)9-13/h5,13-14,16H,2,4,6-10H2,1,3H3/b11-5+/t13-,14+,15-/m1/s1
InChI key
OJYKYCDSGQGTRJ-INLOORNJSA-N
Application
Santalol, α- and β-isomers are used as analytical standards for the quantification of the analytes in fragrances using flow-modulation comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to mass spectrometry (FM GCxGC/MS).
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)