Merck
44923-U
Supelco
ISO 17943 Odor Compounds Mix
certified reference material, 200 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
ISO 17943
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
200 μg/mL each component in methanol
Zastosowanie
environmental
format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    (+/-)-Geosmin
    2-Methylisoborneol
    2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
    2-ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.