Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
5 x 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4220,00 zł 3165,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1120,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
concentration
~10 mg/mL in methanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@](C)(O)C2
InChI
1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1
InChI key
LFYXNXGVLGKVCJ-FBIMIBRVSA-N
General description
Application
- To prepare N-[(1R,2R,4R)-1,4,7,7-tetramethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]acetamide by reacting with acetonitrile in the presence of boron trifluoride etherate.
- In the enantioselective total synthesis of geissoschizine as well as geissoschizol.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~10 mg/mL in methanol, ≥98% (GC) | description analytical standard | description analytical standard | description predominantly endo, 97% |
| assay ≥98% (GC) | assay ≥97.5% (GC) | assay ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| concentration ~10 mg/mL in methanol | concentration - | concentration - | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methylisoborneol solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?