Merck
74328
Sigma-Aldrich
1-[2-(Dimethylamino)ethyl]piperazine
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
N,N-Dimethyl-1-piperazineethanamine, N,N-Dimethyl-2-piperazinoethylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H19N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.26
Beilstein:
105841
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479
ciąg SMILES
CN(C)CCN1CCNCC1
InChI
1S/C8H19N3/c1-10(2)7-8-11-5-3-9-4-6-11/h9H,3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
LGDNSGSJKBIVFG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)