Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 358,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4F7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-780-0
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
liquid
density
1.456 g/mL at 25 °C
functional group
amine, fluoro
SMILES string
NCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H4F7N/c5-2(6,1-12)3(7,8)4(9,10)11/h1,12H2
InChI key
WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 96% | description 96% | description 96% |
| assay 96% | assay 96% | assay 96% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.456 g/mL at 25 °C | density 2.18 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.856 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| form liquid | form - | form - | form solid |
| functional group amine, fluoro | functional group fluoro, bromo | functional group - | functional group phenyl, fluoro |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
98.9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?