Merck
740632
Sigma-Aldrich
N-Tosyl-5-methyl-3,4-hexadienylamine
95%
Synonim(y):
4-Methyl-N-(5-methyl-3,4-hexadien-1-yl)benzenesulfonamide, N-Toluenesulfonyl-5-methyl-3,4-hexadienylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
50-55 °C
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)=C=CCCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H19NO2S/c1-12(2)6-4-5-11-15-18(16,17)14-9-7-13(3)8-10-14/h4,7-10,15H,5,11H2,1-3H3
Klucz InChI
LSSMBRKXEAJPMI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)