Merck
740551
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
5 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 96% (CP)
Synonim(y):
1α,25-Dihydroxycholecalciferol (6,19,19-d3) solution, Calcitriol (6,19,19-d3) solution, Deuterated 1-α25-Dihydroxyvitamin D3 solution
Wybierz wielkość
1 ML
3740,00 zł
3740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
3740,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27D3H41O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
3740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
97 atom % D
Poziom jakości
Próba
96% (CP)
Formularz
solution
stężenie
5 μg/mL in ethanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
colorless
mp
-144.0 °C
Zastosowanie
detection
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]/C([2H])=C1[C@@H](O)C[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i2D2,11D
Klucz InChI
GMRQFYUYWCNGIN-POLIPXRRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3] is also known as calcitriol. It is known to monitor calcium and phosphate metabolism in humans. It also regulates insulin secretion and induces cellular differentiation.[1][2]
1α,25-dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Zastosowanie
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard for accurate data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry (MS).
Opakowanie
1 mL in ampule
produkt powiązany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Janaina S Martins et al.
Endocrinology, 160(10), 2204-2214 (2019-06-27)
Phosphate homeostasis is critical for many cellular processes and is tightly regulated. The sodium-dependent phosphate cotransporter, NaPi2a, is the major regulator of urinary phosphate reabsorption in the renal proximal tubule. Its activity is dependent upon its brush border localization that
The emerging role of vitamin D3 in women?s health
Khadilkar, SS
Journal of Obstetrics and Gynaecology of India, 63(2), 147?150-147?150 (2013)
Vitamin D3: a helpful immuno-modulator
Di R, et al.
Immunology, 134(2), 123-139 (2011)