Przejdź do
42579
4-Phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione
derivatization grade (HPLC), LiChropur, ≥98.0% (CHN)
Synonim(y):
Cookson reagent, 4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione, PTAD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.14
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-191-7
Beilstein/REAXYS Number:
141548
MDL number:
Assay:
≥98.0% (CHN)
Aby zapytać o ten produkt 42579, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (CHN)
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
mp
165-170 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N=NC(=O)N1c2ccccc2
InChI
1S/C8H5N3O2/c12-7-9-10-8(13)11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
ISULLEUFOQSBGY-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione, also known as Cookson reagent, is a strong dienophile, which gives a stable Diels-Alder adduct quantitatively within a short time and under mild conditions. It is commonly used as a protecting group of the diene moiety for the synthesis of vitamin D3 (VD3)-related compounds.
Application
4-Phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione may be used as a derivatizing reagent for the determination of trace levels of 25-hydroxyvitamin D and its C-3 epimer in biological samples and cholecalciferol (vitamin D3) in fortified infant formula, milk and milk powder[1] using liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC–MS/MS)technique.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)