Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2501100
Sigma-Aldrich
Anti-Vitamin D-Binding Protein/GC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DBP, Anti-DBP/GC, Anti-VDBG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GC(2638)
Immunogen
Peptide with sequence CDNLSTKNSKFED from the internal region of the protein sequence according to NP_000574.2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ralf Herwig et al.
Biomedicines, 10(8) (2022-07-28)
Vitamin D3 complexed to deglycosylated vitamin D binding protein (VitD-dgVDBP) is a water-soluble vitamin D dimeric compound (VitD-dgVDBP). It is not clear how VitD-dgVDBP affects circulating monocytes, macrophages, other immune cell systems, including phagocytosis and apoptosis, and the generation of
Martin Kongsbak et al.
BMC immunology, 15, 35-35 (2014-09-19)
In vitro studies have shown that the active form of vitamin D3, 1α,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25(OH)2D3), can regulate differentiation of CD4+ T cells by inhibiting Th1 and Th17 cell differentiation and promoting Th2 and Treg cell differentiation. However, the serum concentration
Simona Perga et al.
PloS one, 10(6), e0129291-e0129291 (2015-06-06)
Multiple sclerosis (MS) is a multifactorial autoimmune disease of the central nervous system with a heterogeneous and unpredictable course. To date there are no prognostic biomarkers even if they would be extremely useful for early patient intervention with personalized therapies.