Merck
740357
Sigma-Aldrich
4-(2-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride
97%
Synonim(y):
4-Cyanophenethylamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
211-216 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCC1=CC=C(C#N)C=C1.Cl
InChI
1S/C9H10N2.ClH/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8;/h1-4H,5-6,10H2;1H
Klucz InChI
LTYHPCKZVFOVCH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)