Merck
520276
Sigma-Aldrich
Diethyldicyclopentadiene,mixture of isomers
Synonim(y):
Diethyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene, Ethylcyclopentadiene dimer
Wybierz wielkość
10 G
543,00 zł
543,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
543,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
543,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
gęstość
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C21C(C3CC2C=C3)C=CC1(CC)CC
InChI
1S/C14H20/c1-3-14(4-2)8-7-12-10-5-6-11(9-10)13(12)14/h5-8,10-13H,3-4,9H2,1-2H3
Klucz InChI
QWQMAINGVKHIQJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)