Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 524,00 zł 393,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
liquid
393,00 zł
Cena katalogowa524,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
bp
238-242 °C
density
1.054 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1CN
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-7-5-4-6-9(10)8-13/h4-7H,8,13H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
BFFRNSYPZZUZDR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
- Two-step syntheses of fused quinoxaline-benzodiazepines and bis-benzodiazepines employing a double UDC (Ugi/Deprotect/Cyclize) strategy
- Preparation of hydroquinazoline scaffolds via microwave-promoted Ugi reaction and cyclization
- Preparation of pyrazinone inhibitors of mast cell tryptase
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description 97% | description 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 238-242 °C | bp - | bp - |
| density 1.054 g/mL at 25 °C | density - | density 1.061 g/mL at 25 °C |
| form liquid | form solid | form liquid |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine, ether, hydroxyl |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2-[2-(Boc-amino)ethoxy]ethanol 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/413/416/884359e5-1cb4-4071-bb4f-28d9844db662/640/884359e5-1cb4-4071-bb4f-28d9844db662.png)