Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 421,00 zł 315,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7IO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
315,75 zł
Cena katalogowa421,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
37-40 °C
functional group
iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(I)ccc1O
InChI
1S/C7H7IO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
KJXYWMSTOWBZHC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 37-40 °C | mp 107-112 °C | mp 105-106 °C (lit.) | mp 55-58 °C (lit.) |
| functional group iodo | functional group aldehyde, iodo | functional group iodo | functional group iodo, nitrile |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?