Przejdź do
337358
4-Iodo-2-methylphenol
97%
Synonim(y):
4-Iodo-o-cresol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
997,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
IC6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
997,50 zł
Cena katalogowa1330,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
bp
105-110 °C/2 mmHg (lit.)
mp
67-68 °C (lit.)
functional group
iodo
SMILES string
Cc1cc(I)ccc1O
InChI
1S/C7H7IO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
WSBDSSKIWDFOBQ-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Iodo-2-methylphenol was prepared by direct iodination of 2-methylphenol in aqueous alcohol solvents by the action of a reagent prepared in situ from sodium hypochlorite and sodium iodide.
Application
4-Iodo-2-methylphenol was used as starting reagent in the synthesis of an agonist for the peroxisome proliferator-activated receptor δ (PPARδ) GW501516, a potential antiobesity drug.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
540668394688225088
description
97%
description
97%
description
99%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
99%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
67-68 °C (lit.)
mp
72-76 °C (lit.)
mp
128-130 °C (lit.)
mp
160-162 °C (lit.)
bp
105-110 °C/2 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
functional group
iodo
functional group
chloro
functional group
-
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)