Przejdź do
739960
Resomer® RG 505, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, Mw 54,000-69,000
Synonim(y):
PLGA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
amorphous
feed ratio
lactide:glycolide 50:50
mol wt
Mw 54,000-69,000
degradation timeframe
<3 months
viscosity
0.61-0.74 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
transition temp
Tg 48-52 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(lactide-co-glycolide)(PLGA) is a biodegradable polymer used in the preparation of polymericmicrospheres. These polymers degrade in vivo by hydrolysis of their esterbackbone into non-toxic products, which are excreted by the kidneys oreliminated as CO2 and water through biochemical pathways. PLGAmicrospheres have been widely used to encapsulate drug molecules and have beenused as long-acting, sustained-release pharmaceutical formulations.
Application
Poly(lactide-co-glycolide)(PLGA) can be used to fabricate sustained-release drug delivery systems, for example, it can be used to encapsulate the anti-inflammatory lipophilic drug atorvastatin.
Legal Information
Product of Evonik
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
739944719900769770
description
ester terminated, Mw 54,000-69,000
description
lactide:glycolide 50:50, ester terminated, Mw 38,000-54,000
description
acid terminated, lactide:glycolide 50:50, Mw 38,000-54,000
description
ester terminated, lactide:glycolide 75:25
viscosity
0.61-0.74 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
viscosity
0.45-0.60 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
viscosity
0.45-0.60 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
viscosity
0.8-1.2 dL/g
form
amorphous
form
amorphous
form
amorphous
form
amorphous
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
Mw 54,000-69,000
mol wt
Mw 38,000-54,000
mol wt
Mw 38,000-54,000
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
transition temp
Tg 48-52 °C
transition temp
Tg 46-50 °C
transition temp
Tg 46-50 °C
transition temp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. what is the method of preparation/ synthesis of poly ( D, L- Lactide-co-glycolide) from vegetable oil
    1 answer
    1. This product is an M-Clarity level 100 item. The method of preparation is considered proprietary.