Przejdź do
769800
Resomer® RG 753 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, Lactide: Glycolide 75:25, lactide:glycolide 75:25
Synonim(y):
Poly(Glycolide Lactide)Copolymer, Poly(Lactide-Co-Glycolide), Resomer® RG 753 S, PLGA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO[C2H4O2]n[C2H2O2]mCH3
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
amorphous
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
viscosity
0.32-0.44 dL/g
transition temp
Tg 44-50 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Application
Resomer® RG 753 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) is a biodegradable and biocompatible aliphatic polyester, which can be used in the development of nano and microparticles. It is a pharmaceutical polymer that can be potentially utilized in drug delivery and gene delivery. It forms a three-dimensional porous scaffold, which can be used in tissue engineering.
Legal Information
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
769770769819769797
description
ester terminated, Lactide: Glycolide 75:25, lactide:glycolide 75:25
description
ester terminated, lactide:glycolide 75:25
description
acid terminated
description
ester terminated
viscosity
0.32-0.44 dL/g
viscosity
0.8-1.2 dL/g
viscosity
0.32-0.44 dL/g
viscosity
0.50-0.70 dL/g
form
amorphous
form
amorphous
form
amorphous
form
amorphous
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
transition temp
Tg 44-50 °C
transition temp
-
transition temp
Tg 44-55 °C
transition temp
Tg 48-54 °C
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)