Merck
738972
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
97%
Synonim(y):
3-Amino-5-bromo-6-chloropyridine, 5-Bromo-6-chloro-3-pyridinamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4BrClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
118-123 °C
ciąg SMILES
Nc1cnc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C5H4BrClN2/c6-4-1-3(8)2-9-5(4)7/h1-2H,8H2
Klucz InChI
ISKBXMMELYRESC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)