Kluczowe dokumenty
738921
α,α−Trehalose-13C12
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside-13C12, D-Trehalose-13C12
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
powder
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O[13C@H]2O[13C@H]([13CH2]O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C@H]2O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Klucz InChI
HDTRYLNUVZCQOY-OSKVYJSUSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?