Przejdź do
T5251
D-(+)-Trehalose dihydrate
≥98.5% (HPLC), from Saccharomyces cerevisiae
Synonim(y):
α,α-Trehalose dihydrate, D-Trehalose dihydrate, α,α-Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
667,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.33
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-739-6
Beilstein/REAXYS Number:
5322018
MDL number:
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 174 to 182 °, c = 1.0% (w/v) in water
technique(s)
HPLC: suitable, cryopreservation: suitable
mp
97-99  °C
application(s)
agriculture
cell analysis
genomic analysis
life science and biopharma
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
General description
D-(+)-Trehalose, a disaccharide, acts as a chemical chaperone and serves as a carbohydrate reserve in microorganisms. It functions as an osmolyte, safeguarding cells against various environmental stresses[1]. Further, it also plays a crucial role in protein stabilization during freeze drying, making it a valuable asset in the areas of biochemical, cell culture, and excipient research
Application
  • Use as a cryoprotectant in a variety of cell freezing media
  • Used in excipeint research
Biochem/physiol Actions
Trehalose is a non-reducing sugar formed from two glucose units joined by a 1-1 alpha bond. It is thought to provide plants and animals with the ability to withstanding periods of dehydration.
Features and Benefits
  • Prepared from Saccharomyces cerevisiae
  • Suitable for use with HPLC and GC-MS(4)
Preparation Note
Prepared by the modified procedure of Payen, R., Can. J. Res., 27B, 749 (1949).
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T9531625625Y0001172
technique(s)
HPLC: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, PCR: suitable, cell based assay: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
-
biological source
-
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97.5% (by Assay)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
mp
97-99  °C
mp
97-99  °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Trehalose dihydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. what is storage temperature?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?