Merck
738573
Sigma-Aldrich
Platinum-ruthenium alloy on graphitized carbon
greener alternative
extent of labeling: 20 wt. % Pt loading, extent of labeling: 10 wt. % Ru loading
Synonim(y):
20% Pt, 10% Ru w Vulcan XC72, 30% Pt-Ru/Vulcan
Wybierz wielkość
1 G
886,00 zł
886,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
886,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Pt/Ru
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
886,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: platinum
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres etykietowania
20 wt. % Pt loading
10 wt. % Ru loading
wielkość cząstki
<5 nm (Pt)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Ru].[Pt]
InChI
1S/Pt.Ru
Klucz InChI
CFQCIHVMOFOCGH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Stop platyny i rutenu na grafityzowanym węglu (30% Pt-Ru/Vulcan) może być stosowany jako elektrokatalizator do produkcji bezpośrednich metanolowych ogniw paliwowych (DMFC) i ogniw paliwowych opartych na membranach protonowymiennych (PEM).[1][2][3][4]
Inne uwagi
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Pt-WO3 supported on carbon nanotubes as possible anodes for direct methanol fuel cells
Rajesh B, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 81(17), 2177-2190 (2002)
Zhaolin Liu et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(1), 181-187 (2005-03-05)
PtRu nanoparticles supported on Vulcan XC-72 carbon and carbon nanotubes were prepared by a microwave-assisted polyol process. The catalysts were characterized by transmission electron microscopy, X-ray diffraction, and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The PtRu nanoparticles, which were uniformly dispersed on
Liu, L.; Pu, C.; Viswanathan, R.; Fan, Q.; Liu, R.; Smotkin, E. S.
Electrochimica Acta, 43, 3657-3657 (1998)
Caillard, A.; Countanceau, C.; Brault, P.; Mathias, J.; Leger, J. M.
Journal of Power Sources, 162, 66-66 (2006)
CO-tolerance of low-loaded Pt/Ru anodes for PEM fuel cells
Qi Z and Kaufman A
Journal of Power Sources, 113(1), 115-123 (2003)
Produkty
Ogniwa paliwowe z membraną protonowymienną (PEM) działają w stosunkowo niskich temperaturach i składają się z dwóch elektrod oraz przewodzącego elektrolitu.
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.