Merck
737593
Sigma-Aldrich
2-(4-Aminophenyl)benzothiazole
95%
Wybierz wielkość
5 G
306,00 zł
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
306,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
151-156 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C13H10N2S/c14-10-7-5-9(6-8-10)13-15-11-3-1-2-4-12(11)16-13/h1-8H,14H2
Klucz InChI
WKRCOZSCENDENK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Stephan Mokesch et al.
Frontiers in chemistry, 8, 209-209 (2020-04-23)
A series of 2-phenylbenzothiazole derivatives and their corresponding organometallic ruthenium(II) and osmium(II) complexes were synthesized, designed to exploit both, the attributes of the half-sandwich transition metal scaffold and the bioactivity spectrum of the applied 2-phenylbenzothiazoles. All synthesized compounds were characterized