Merck
736759
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)tetrahydrofuran
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462
gęstość
0.992 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
NCC1CCOC1
InChI
1S/C5H11NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5H,1-4,6H2
Klucz InChI
CINJIXGRSTYIHP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
58.9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)