Merck
745693
Sigma-Aldrich
3-(aminometylo)oksetan
97%
Synonim(y):
(oksetan-3-ylo)metanamina
Wybierz wielkość
250 MG
1420,00 zł
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1420,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458
gęstość
1.014 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
ether
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCC1COC1
InChI
1S/C4H9NO/c5-1-4-2-6-3-4/h4H,1-3,5H2
Klucz InChI
KTHZBRAXOLUNBN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
144.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
62.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)