The CNTs in this product are single-walled carbon nanotubes with slight carboxylic acid (-COOH) functionalization, which occurs during purification and is not an intentional functionalization process. The dispersion liquid contains Triton X-100, a non-ionic surfactant, to stabilize the dispersion, rather than being solely CNTs and water.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3780,00 zł 2835,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1960,00 zł
Nazwa produktu
Carbon nanotube, single-walled, conductive aqueous ink, 0.9-1.1 g/L (SWCNT concentration by Absorbance at 854 nm), avg. no. of layers, 1
Quality Segment
form
dispersion in H2O (black liquid)
feature
avg. no. of layers 1
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
0.9-1.1 g/L (SWCNT concentration by Absorbance at 854 nm)
sheet resistance
<600 Ω/sq, at 85% VLT (ohm/square) (by 4-point probe on prepared film by rod coating)
viscosity
3.0 mPa.s (at 10 sec-1 shear rate)
density
1 g/cm3
greener alternative category
, Enabling
General description
Application
Legal Information
Signis is a registered trademark of Chasm Advanced Materials, Inc.
CoMoCAT is a trademark of Chasm Advanced Materials, Inc.
CHASM is a trademark of Chasm Advanced Materials, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.9-1.1 g/L (SWCNT concentration by Absorbance at 854 nm), avg. no. of layers, 1 | description avg. no. of layers, 1 | description 1 mg/mL | description ≥98% carbon basis, avg. no. of layers, 1 |
| form dispersion in H2O (black liquid) | form dispersion in H2O (black liquid) | form viscous liquid (black) | form powder or flakes |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| feature avg. no. of layers 1 | feature avg. no. of layers 1 | feature - | feature avg. no. of layers 1 |
| sheet resistance <600 Ω/sq, at 85% VLT (ohm/square) (by 4-point probe on prepared film by rod coating) | sheet resistance - | sheet resistance <1000 Ω/sq, by 4-point probe on prepared (at 87.5% VLT (ohm/sq)) | sheet resistance - |
| greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics - |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbon nanotube, single-walled, conductive aqueous ink
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
9002-93-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
こちらのCNTは酸処理でCOOHが付いた物でしょうか? また分散液はCNTと水のみでしょうか? それとも分散剤なども入っていますか?
1 answer-
Helpful?
-
-
Dear Sir/Madam, Could you please let me if any surfactant was used in the preparation of the single wall carbon nanotube ink? Best regards, Golnoosh
1 answer-
This product is stabilized with Triton X-100 which is a non-ionic surfactant.