Merck
735639
Sigma-Aldrich
Methyl 2-[methyl(4-pyridinyl)carbamothioylthio]propionate
97%
Synonim(y):
N-(4-Pyridinyl)-N-methyldithiocarbamate methyl 2-propionate, Methyl 2-[methyl(pyridin-4-yl)carbamothioylthio]propanoate, Methyl 2-propionate methyl(4-pyridinyl)carbamodithioate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
solid
mp
76-81 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)SC(=S)N(C)c1ccncc1
InChI
1S/C11H14N2O2S2/c1-8(10(14)15-3)17-11(16)13(2)9-4-6-12-7-5-9/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
LOGGAKBRSDSFSB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Przełączalny środek RAFT do kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej. Neutralna forma dobrze nadaje się do polimeryzacji estrów winylowych i amidów winylowych (LAM), a forma protonowana dobrze nadaje się do akrylanów i metakrylanów styrenów (MAM). Środek przenoszący łańcuch (CTA)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Polystyrene-block-poly(vinyl acetate) through the Use of a Switchable RAFT Agent
Benaglia, M; Chen, M.; Chong, Y.K.; Moad, G.; Rizzardo, E.; Thang, S.H.
Macromolecules, 42, 9384-9384 (2009)
RAFT Agent Design and Synthesis
Keddie, D. J.; et al.
Macromolecules, 45, 5321-5342 (2012)
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
Produkty
Universal (Switchable) RAFT agents allow for the polymerization of both less activated and more activated monomers and are ideal for the synthesis of well-defined block copolymers.
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protokoły
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
Polimeryzacja za pomocą procedur ATRP zademonstrowana przez grupę badawczą prof. Dave'a Haddletona z University of Warwick.