Kluczowe dokumenty
861810E
Avanti
arachidonic acid-d11
Avanti Research - A Croda Brand 861810E, ethanol solution
Synonim(y):
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic-16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,20-d11 acid
Wybierz wielkość
1 MG
1010,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1010,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21D11O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (861810E-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 861810E
stężenie
1 mg/mL (861810E-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Kwas arachidonowy (ARA) jest wielonienasyconym kwasem tłuszczowym ω-6. Zawiera 20-węglowy łańcuch kwasu tłuszczowego wraz z czterema podwójnymi wiązaniami cis przerwanymi metylenem. ARA występuje obficie w fosfolipidach błon komórkowych. Może być pozyskiwany ze źródeł dietetycznych.[1]
Zastosowanie
Kwas arachidonowy-d11 został wykorzystany do oznaczania ilościowego sobetiramidów (Sob-AM2) metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS).[2]
Działania biochem./fizjol.
Kwas arachidonowy (ARA) reguluje płynność błony komórkowej i aktywność kanałów jonowych. Nagromadzenie wolnego ARA prowadzi do cytotoksyczności, a następnie śmierci komórki.[1]
Opakowanie
5 ml bursztynowa zakręcana butelka z foliowym workiem z uszczelnieniem argonowym (861810E-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Arachidonic acid: physiological roles and potential health benefits-a review
Tallima H and El Ridi R
Journal of Advanced Research, 11, 33-41 (2018)
Targeting fatty-acid amide hydrolase with prodrugs for CNS-selective therapy
Meinig J M, et al.
ACS Chemical Neuroscience, 8(11), 2468-2476 (2017)