Merck
734713
Sigma-Aldrich
2-Iodopyridine-4-carbonitrile
95%
Synonim(y):
2-Iodo-4-cyanopyridine, 2-Iodoisonicotinonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
solid
mp
76-81 °C
ciąg SMILES
Ic1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3IN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
Klucz InChI
RAMAPMJJBMFFEI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)