Przejdź do
768103
Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II)
95%, solid
Synonim(y):
(SP-4-1)-Bis[bis(1,1-dimethylethyl)phenylphosphine]dichloropalladium, trans-Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium, trans-Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
471,00 zł
353,25 zł
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
1222,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H46Cl2P2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
621.94
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
353,25 zł
Cena katalogowa471,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II), 95%
Quality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
mp
260-264 °C (decomposition)
SMILES string
Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(c1ccccc1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/2C14H23P.2ClH.Pd/c2*1-13(2,3)15(14(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;;/h2*7-11H,1-6H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
QNNRAWADYXIGHE-UHFFFAOYSA-L
Application
Effective catalyst for cross-coupling reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
768146403237453048
description
95%
description
95%
description
95%
description
97%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
97%
reaction suitability
reagent type: catalyst, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling, core: palladium, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, core: palladium, reagent type: catalyst, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, core: palladium, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
core: palladium
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
260-264 °C (decomposition)
mp
280-287 °C (decomposition)
mp
270 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)