Merck
685216
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-iodopyridine
97%
Synonim(y):
4-Iodo-3-fluoropyridine
Wybierz wielkość
5 G
649,00 zł
649,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
649,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3FIN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
649,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
crystals
mp
85-89 °C
grupa funkcyjna
fluoro
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cnccc1I
InChI
1S/C5H3FIN/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H
Klucz InChI
MSLUTDVOKZOXTA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)