Merck
734519
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) oxide-gadolinium doped
greener alternative
<0.5 μm particle size, powder, contains 10 mol % gadolinium as dopant
Synonim(y):
GDC-10, Gadolinium doped ceria
Wybierz wielkość
10 G
425,00 zł
425,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
425,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CeO2
Masa cząsteczkowa:
172.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
425,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
zawiera
10 mol % gadolinium as dopant
skład
Gd0.1Ce0.9O1.95
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
10.0-14.0 m2/g
wielkość cząstki
0.10-0.50 μm (d50)
<0.5 μm
gęstość nasypowa
1.739 g/mL
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Gd].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.Gd.2O
Klucz InChI
ZBPTVGKVCOMWPA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ceria domieszkowana gadolinem może być przygotowana techniką zol-żel z kompleksowaniem kationów. W badaniu opisano XRD, powierzchnię właściwą, morfologię.[1] Wyższa przewodność jonów tlenu GDC w porównaniu z materiałami na bazie cyrkonu sprawia, że jest to preferowany wybór dla niektórych komponentów SOFC.[2]
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Tlenek ceru(IV) domieszkowany proszkiem gadolinu (10 mol% domieszki gadolinu) (GDC-10) jest materiałem elektrolitycznym o wysokiej przewodności jonów tlenu, który działa w niskich temperaturach. Można go przygotować różnymi metodami, takimi jak zol-żel, mokry proces chemiczny, współstrącanie, hydrotermalne i inne metody spalania.[3][1]
Zastosowanie
Ceria domieszkowana gadolinem (GDC) może być stosowana jako elektrolit pośredni do ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem (SOFC) w podwyższonych temperaturach.[4][1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chemically-induced stresses in gadolinium-doped ceria solid oxide fuel cell electrolytes
Atkinson A
Solid State Ionics, 95(3-4), 249-258 (1997)
Thermal expansion of Gd-doped ceria and reduced ceria.
Hayashi H, et al.
Solid State Ionics, 132(3), 227-233 (2000)
Synthesis and properties of Gadolinium-doped ceria solid solutions for IT-SOFC electrolytes
Fuentes RO and Baker RT
International Journal of Hydrogen Energy, 33(13), 3480-3484 (2008)
Microstructure and Grain-Boundary Effect on Electrical Properties of Gadolinium-Doped Ceria.
Zhou XD, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 85(7), 1757-1762 (2002)