Merck
464228
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
greener alternative
submicron powder, 99.9% trace metals basis (purity excludes ~2% HfO2)
Synonim(y):
YSZ, Yttria stabilized zirconia, Yttrium stabilized zirconium oxide
Wybierz wielkość
100 G
547,00 zł
500 G
1920,00 zł
547,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
547,00 zł
500 G
1920,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ZrO2 · Y2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
547,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.9% trace metals basis (purity excludes ~2% HfO2)
Formularz
submicron powder
zawiera
~8 wt. % yttria as stabilizer
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
5.0-9.0 m2/g
wielkość cząstki
~700 nm
mp
>2,600 °C (lit.)
gęstość
>5.95 g/cm3 (when sintered at 1450º C for 4 hours)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[Zr]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
Klucz InChI
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Yttria stabilized zirconia (YSZ) is the most commonly used solid electrolyte for solid oxide fuel cells (SOFCs) and oxygen sensors.[1] YSZ exhibits high oxygen-ionic conductivity while blocking electronic conduction.[2] YSZ particles may be synthesized from yttrium nitrate or isopropoxide by the sol gel method.[3] YSZ nanoparticles may be prepared in supercritical water (SCW).[4] YSZ nanoparticles of different sizes with varying % mol of yttria may be obtained by CO2 laser based continuous/pulsed laser vaporization method.[5]
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized (YSZ) (submicron powder) is an oxygen ion conductor with properties such as good ionic conductivity and high physiochemical stability. Its other properties include excellent shock resistance, low thermal conductivity and a high coefficient of thermal expansion.[6][7][8]
Zastosowanie
Collagen-yttria-stabilized amorphous zirconia hybrid scaffolds may be developed.[2] YSZ thin films may be used as thermal barrier coatings on combustors, stationary and rotating components of gas turbines or diesel engines. 6
Electrolyte material for solid oxide fuel cells (SOFC).
YSZ can be used for a variety of applications such as:
  • a thermal barrier coating for the protection and insulation of metal components in gas turbines[7]
  • an electrolyte in the fabrication of solid oxide fuel cells (SOFCs)[9]
  • in the fabrication of zirconia dental implant abutments[10]
  • membranes for micro energy conversion devices[11]
  • a solid acid and a catalyst for catalytic applications[12]
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zigzag or spiral-shaped nanostructures improve mechanical stability in yttria-stabilized zirconia membranes for micro-energy conversion devices
Shi Y, et al.
Nano Energy, 59(1), 674-682 (2019)
Confined Transformation of UiO-66 Nanocrystals to Yttria-Stabilized Zirconia with Hierarchical Pore Structures for Catalytic Applications
Qin R and Zeng H
Advances in Functional Materials, 29(39), 1903264-1903264 (2019)
Fracture resistance of yttria-stabilized zirconia dental implant abutments
Adatia ND, et al.
Journal of Prosthodontics : Official Journal of the American College of Prosthodontists, 18(1), 17-22 (2009)
Thermodynamic vaporization studies of the manganese oxide--yttria stabilized zirconia (YSZ) solid solution
Matraszek A, et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 24(9), 2649-2656 (2004)
Oxygen reduction via grain boundary transport in thin film platinum electrodes on yttria stabilized zirconia
Huber TM, et al.
Solid State Ionics, 273, 8-12 (2015)
Produkty
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is it porous, if it is porous than what is the pore size of this material
    1 answer
    1. This product has a limited surface area of 5.0-9.0 m2/g, so it is not considered as a porous material.
      Helpful?
  2. What phase is the zirconia? is it cubic with small tetragonal spots? is it fully tetragonal?
    1 answer
    1. This product has a tetragonal crystalline structure.
      Helpful?
  3. ZrO2/Y2O3의 구성비(mole%)가 어떻게 되는지 알 수 있을까요
    1 answer
    1. The product contains ~8 wt. % yttrium oxide (Y2O3) as a stabilizer. The impurities are listed on the lot-specific Certificate of Analysis.
      A Certificate can be accessed in the DOCUMENTATION section below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/464228#product-documentation