Merck
572349
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
greener alternative
nanopowder
Synonim(y):
YSZ, Yttria stabilized zirconia, Yttrium stabilized zirconium oxide
Wybierz wielkość
25 G
986,00 zł
986,00 zł
Cena katalogowa1160,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
986,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ZrO2 · Y2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
986,00 zł
Cena katalogowa1160,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
92% ZrO2 basis
Formularz
nanopowder
zawiera
8 mol % yttria as stabilizer
skład
(ZrO2)0.92(Y2O3)0.08
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
>100 m2/g
wielkość cząstki
≤100 nm
5-10 nm (crystallite size)
mp
>2,600 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[Zr]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
Klucz InChI
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Yttria-stabilized zirconia (YSZ) is the most commonly used solid electrolyte for solid oxide fuel cells (SOFCs) and oxygen sensors.[1] YSZ exhibits high oxygen-ionic conductivity while blocking electronic conduction.[2] YSZ particles may be synthesized from yttrium nitrate or isopropoxide by sol gel method.[3] YSZ nanoparticles may be prepared in supercritical water (SCW).[4] YSZ nanoparticles of different sizes with varying % mol of yttria may be obtained by CO2 laser based continuous/pulsed laser vaporization method.[5]
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized (YSZ) (nanopowder) is an oxygen ion conductor with properties such as good ionic conductivity and high physiochemical stability. Its other properties include excellent shock resistance, low thermal conductivity and a high coefficient of thermal expansion.[6][7][8]
Zastosowanie
Collagen-yttria-stabilized amorphous zirconia hybrid scaffolds may be developed.[2] YSZ thin films may be used as thermal barrier coatings on combustors, stationary and rotating components of gas turbines or diesel engines. 6
Electrolyte material for solid oxide fuel cells (SOFC).
YSZ can be used for a variety of applications such as:
  • a thermal barrier coating for the protection and insulation of metal components in gas turbines[7]
  • an electrolyte in the fabrication of solid oxide fuel cells (SOFCs)[9]
  • in the fabrication of zirconia dental implant abutments[10]
  • membranes for micro energy conversion devices[11]
  • a solid acid and a catalyst for catalytic applications[12]
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Inne uwagi
Alternative CAS number: 114168-16-0
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Zigzag or spiral-shaped nanostructures improve mechanical stability in yttria-stabilized zirconia membranes for micro-energy conversion devices
Shi Y, et al.
Nano Energy, 59(1), 674-682 (2019)
Fracture resistance of yttria-stabilized zirconia dental implant abutments
Adatia ND, et al.
Journal of Prosthodontics : Official Journal of the American College of Prosthodontists, 18(1), 17-22 (2009)
Confined Transformation of UiO-66 Nanocrystals to Yttria-Stabilized Zirconia with Hierarchical Pore Structures for Catalytic Applications
Qin R and Zeng H
Advances in Functional Materials, 29(39), 1903264-1903264 (2019)
Thermodynamic vaporization studies of the manganese oxide--yttria stabilized zirconia (YSZ) solid solution
Matraszek A, et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 24(9), 2649-2656 (2004)
Synthesis and dispersion of yttria-stabilized zirconia (YSZ) nanoparticles in supercritical water
Gonzalo-Juan I, et al.
Materials Chemistry and Physics, 134(1), 451-458 (2012)
Produkty
Learn about the different low temperature direct alcohol fuel cells based on nanostructured material catalysts and anion exchange membrane fuel cells.
Dowiedz się więcej o różnych niskotemperaturowych bezpośrednich alkoholowych ogniwach paliwowych opartych na katalizatorach z materiałów nanostrukturalnych i ogniwach paliwowych z membraną anionowymienną.
This article describes the use and advantages of polyoxometalate-based redox-flow batteries as electrochemical energy storage systems over Li-ion batteries.
Thin film solid oxide fuel cells offer technical advantages; review of TF-SOFC deposition methods for electrolyte thin films.
Zobacz wszystko