Merck
572357
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) oxide-gadolinium doped
greener alternative
nanopowder, contains 20 mol % gadolinium as dopant
Synonim(y):
Gadolinium doped ceria
Wybierz wielkość
25 G
768,00 zł
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
768,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CeO2
Masa cząsteczkowa:
172.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
nanopowder
Poziom jakości
zawiera
20 mol % gadolinium as dopant
skład
Ce0.8Gd0.2O2
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cerium
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
>100 m2/g
wielkość cząstki
<100 nm
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Gd].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.Gd.2O
Klucz InChI
ZBPTVGKVCOMWPA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ceria domieszkowana gadolinem może być przygotowana techniką zol-żel z kompleksowaniem kationów. W badaniu opisano XRD, powierzchnię właściwą, morfologię.[1] Wyższa przewodność jonów tlenu GDC w porównaniu z materiałami na bazie tlenku cyrkonu sprawia, że jest to preferowany wybór dla niektórych komponentów SOFC.[2]
Nanoproszek domieszkowany tlenkiem ceru(IV) i gadolinem (20 mol% domieszki gadolinu) jest materiałem elektrolitycznym o wysokiej przewodności jonów tlenu, który działa w niskich temperaturach. Można go przygotować różnymi metodami, takimi jak zol-żel, mokry proces chemiczny, współstrącanie, hydrotermalne i inne metody spalania.[3][1]
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Ceria domieszkowana gadolinem (GDC) może być stosowana jako elektrolit pośredni do ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem (SOFC) w podwyższonych temperaturach.[4][1]
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Chemically-induced stresses in gadolinium-doped ceria solid oxide fuel cell electrolytes
Atkinson A, et al.
Solid State Ionics, 95(3-4), 249-258 null
Synthesis and properties of Gadolinium-doped ceria solid solutions for IT-SOFC electrolytes
Fuentes RO and Baker RT
International Journal of Hydrogen Energy, 33(13), 3480-3484 (2008)
Thermal expansion of Gd-doped ceria and reduced ceria.
Hayashi H, et al.
Solid State Ionics, 132(3), 227-233 (2000)
Microstructure and Grain-Boundary Effect on Electrical Properties of Gadolinium-Doped Ceria.
Zhou XD, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 85(7), 1757-1762 (2002)
Produkty
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.