Merck
734500
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydrazinopyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6BrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
132-137 °C
ciąg SMILES
NNc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H6BrN3/c6-4-1-2-5(9-7)8-3-4/h1-3H,7H2,(H,8,9)
Klucz InChI
QYQLEYTXFMOLEI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)