Merck
684678
Sigma-Aldrich
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
97%
Wybierz wielkość
250 MG
433,00 zł
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
433,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4F2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
bp
70 °C/7 mmHg
mp
60-65 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)C1CC1(F)F
InChI
1S/C4H4F2O2/c5-4(6)1-2(4)3(7)8/h2H,1H2,(H,7,8)
Klucz InChI
KMLMOVWSQPHQME-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)