Merck
734454
Sigma-Aldrich
Thiophene-3-carbonyl chloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3ClOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.59
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
51-54 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H
Klucz InChI
QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)