Merck
733318
Sigma-Aldrich
3-Amino-6-fluoro-4-methylpyridine
95%
Synonim(y):
6-Fluoro-4-methylpyridin-3-ylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7FN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
57-62 °C
ciąg SMILES
Cc1cc(F)ncc1N
InChI
1S/C6H7FN2/c1-4-2-6(7)9-3-5(4)8/h2-3H,8H2,1H3
Klucz InChI
HZGRTGMOAWUAAA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)