Merck
732176
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-fluoropyridine
Synonim(y):
(5-Fluoropyridin-3-yl)amine, 3-Amino-5-fluoropyridine, 5-Fluoropyridin-3-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5FN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
85-89 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Nc1cncc(F)c1
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H,7H2
Klucz InChI
ZRORIJXOWXYPMO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of nonpeptide inhibitors of measles virus entry
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)