Merck
732125
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine
95%
Synonim(y):
3-Bromo-5-methoxy-2-pyrazinamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6BrN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
135-140 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1nc(Br)cnc1N
InChI
1S/C5H6BrN3O/c1-10-5-4(7)8-2-3(6)9-5/h2H,1H3,(H2,7,8)
Klucz InChI
QDFJJHGAODFQMN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yonah H Mwalwisi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 129, 558-570 (2016-08-10)
A simple, cost effective, accurate, and precise RP-HPLC method was developed for the simultaneous determination of sulfalene and sulfadoxine in fixed dose dual combinations with pyrimethamine together with their related substances. Proprietary products containing these combinations are often being prescribed