Kluczowe dokumenty
732001
N-Methyl-13C,d3-ethanolamine
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
2-(Methyl-13C, d3-amino)ethanol
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
bp
159 °C (lit.)
gęstość
0.984 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])NCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3/i1+1D3
Klucz InChI
OPKOKAMJFNKNAS-KQORAOOSSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Kidney,Testes,Liver,spleen,ovary, Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)