Merck
731722
Sigma-Aldrich
Copper(II) tert-butylacetoacetate
97%
Synonim(y):
Bis(tert-butylacetoacetato)copper(II)
Wybierz wielkość
10 G
2010,00 zł
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
2010,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H26CuO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
mp
105-110 °C
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(OC(C)(C)C)=C/C(C)=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/2C8H14O3.Cu/c2*1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4;/h2*5,10H,1-4H3;/q;;+2/p-2/b2*7-5+;
Klucz InChI
CYHFRTGEBHOGBO-XXXYRMOLSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)