Kluczowe dokumenty
8.02712
Sigma-Aldrich
Copper(II) acetylacetonate
for synthesis
Synonim(y):
Copper(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)copper(II), Bis(2,4-pentanedionato) copper(II)
Wybierz wielkość
100 G
302,00 zł
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
302,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14CuO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
236-477-9
NACRES:
NA.22
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.13 hPa ( 163 °C)
Poziom jakości
Formularz
powder
bp
160 °C/13 hPa
mp
245 °C (decomposition)
gęstość nasypowa
200‑400 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cu+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
Komentarz do analizy
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Loss on drying: ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3