Kluczowe dokumenty
W530066
Tocopherols
mixed, Low-α type, FCC, FG
Synonim(y):
Methyltocols
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
vegetable oil
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1890
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501
bp
>200 °C
gęstość
0.930 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
soybeans
Organoleptyczne
faint
ciąg SMILES
O1C(CCc2c1c(c(c(c2)O)C)C)(CCCC(CCCC(CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-19-26(29)23(5)24(6)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3
Klucz InChI
QUEDXNHFTDJVIY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>392.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 200 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?