Kluczowe dokumenty
730777
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticles, 100 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
Synonim(y):
Srebro koloidalne
Wybierz wielkość
25 ML
782,00 zł
782,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
782,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
782,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
nanoparticles
Poziom jakości
zawiera
sodium citrate as stabilizer
stężenie
0.02 mg/mL in aqueous buffer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.333
wielkość cząstki
100 nm (TEM)
gęstość
0.9978 g/mL at 25 °C
fluorescencja
λem 504 nm FWHM 167 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nanocząstki srebra o wielkości cząstek 100 nm i współczynniku załamania światła 1,33 mają unikalne właściwości, takie jak wysoka przewodność elektronowa, duża powierzchnia i wąskie spektrum fluorescencji, dzięki czemu nadają się do wielu zastosowań. Są one szeroko stosowane w systemach dostarczania leków, sondach obrazowych, platformach diagnostycznych i urządzeniach do magazynowania energii.
Zastosowanie
  • Silver as acrolein hydrogenation catalyst: intricate effects of catalyst nature and reactant partial pressures.: This study explores the use of silver as a catalyst for acrolein hydrogenation, highlighting the complex effects of catalyst nature and the partial pressures of reactants, which could inform future applications in industrial chemical processes (Bron et al., 2007).
  • Surface-enhanced Raman analysis of sulfa drugs on colloidal silver dispersion.: This research discusses the application of surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) using colloidal silver dispersions for analyzing sulfa drugs, potentially enhancing detection methods in pharmaceutical research (Sutherland et al., 1990).
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ebtehal Ahmed et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 108(12), 2351-2367 (2020-05-18)
Acute liver failure (ALF) occurs due to severe liver damage that triggers rapid loss of normal liver function. Here, we investigate the usefulness of an injectable liver extracellular matrix (LECM)-rich hydrogel generated from an optimized decellularization protocol incorporated with silver
Produkty
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Nanomateriały srebra mają unikalne właściwości fizyczne, chemiczne i optyczne, które są obecnie wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach biologicznych.
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.